Tisk…

Acetonitril for HPLC

Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí

AC03292500 AC03291000
SCARAC03292500EA 0 CZK
SCARAC03292500 SCARAC03291000
Acetonitril for HPLC
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR