Tisk…
VWR®, Kalhoty dámské/pánské, odolné proti chemikáliím
Dodavatel: VWR Collection
113-1962EA 2560 CZK
113-1962 113-1977 113-1976 113-1975 113-1974 113-1973 113-1972 113-1971 113-1970 113-1969 113-1968 113-1967 113-1966 113-1965 113-1964 113-1963 113-1959 113-1960 113-1961 113-1978 113-5999 113-6118 113-6125 113-6117 113-6119 113-6120 113-6121 113-6122 113-6124 113-6126 113-6127 113-6128 113-6129 113-6130 113-6131 113-6132 113-6133 113-6123 113-6136 113-6171 113-6160 113-6161 113-6162 113-6163 113-6164 113-6165 113-6166 113-6167 113-6168 113-6134 113-6170 113-6172 113-6173 113-6174 113-6175 113-6176 113-6177 113-6178 113-6179 113-6169 113-6137 113-6159 113-6135 113-8045
VWR®, Kalhoty dámské/pánské, odolné proti chemikáliím
Pracovní oděvy
Kalhoty jsou vyrobeny z 99% polyesteru a 1% Hydro-Tec vlákna (obohacené uhlíkem). Díky tomuto speciálnímu vláknu s nanotechnologií Hydro-Tec je zajištěna extrémní pevnost, antistatické vlastnosti, ale také vynikající schopnost odpuzovat špínu, olej, chemikálie a vodu.
  • vynikající ochrana při postříkání chemikáliemi
  • dvě boční a dvě zadní kapsy, kryté klopou
  • pružný pas, který lze upravit dle potřeby
  • zapínání na kovový druk se zipem
Ideální pro nošení v kombinaci s VWR® pláštěm odolným proti chemikáliím.
Barva: bílá, šedá nebo modrá
Hustota: 275 g/m²More Product Information