Tisk…
VWR®, Kalhoty dámské a pánské, bavlna/PE
Dodavatel: VWR Collection
113-1896EA 1450 CZK
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Kalhoty dámské a pánské, bavlna/PE
Pracovní oděvy
Kalhoty s rovným střihem jsou vyrobeny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Jsou vhodné pro použití v laboratořích, nemocnicích, pečovatelských domech nebo při zdravotnické péči. Ideální v kombinaci s košilemi VWR®.
  • dvě postranní a dvě zadní kapsy
  • elastický pas se zapínáním na knoflík a zip lze ručně nastavit, aby kalhoty správně seděly
  • pánské kalhoty jsou opatřeny poutky pro pásek
  • lze prát při 95°C, vhodné pro průmyslové prádelny
Barva: bílá
Hustota: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifikace: Výrobek splňuje standardy Oeko-Tex® Standard 100.