Tisk…
VWR®, Košile dámské bez límečku, bavlna/PE
Dodavatel: VWR Collection
113-1860EA 1400 CZK
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Košile dámské bez límečku, bavlna/PE
Pracovní oděvy
Dámské košile bez límečku jsou vyrobeny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Jsou vhodné pro použití v lékařském prostředí, zejména při zdravotnické péči.
  • dvě postranní kapsy a jedna náprsní kapsa
  • kryté zapínání na pět druků
  • dobře padnoucí střih díky nabírání
  • lze prát při 95°C, vhodné pro průmyslové prádelny
Barva: bílá
Hustota: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifikace: Výrobek splňuje standardy Oeko-Tex® Standard 100.