Tisk…
VWR®, Košile dámské/pánské s límečkem, bavlna/PE
Dodavatel: VWR Collection
113-1855EA 1520 CZK
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Košile dámské/pánské s límečkem, bavlna/PE
Pracovní oděvy
Praktické košile s límečkem jsou vyrobeny z 65% polyesteru a 35% bavlny. Jsou vhodné pro použití v lékařském prostředí, zejména při zdravotní péči.
  • dvě postranní kapsy (jedna s přídavnou malou kapsičkou) a jedna náprsní kapsa
  • kryté zapínání na pět druků
  • postranní rozparky pro zajištění komfortu při nošení
  • lze prát při 95°C, vhodné pro průmyslové prádelny
Barva: bílá
Hustota: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifikace: Výrobek splňuje standardy Oeko-Tex® Standard 100.