Tisk…
VWR®, Pláště dámské, bavlna nebo bavlna/PE
Dodavatel: VWR Collection
113-1682EA 1520 CZK
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Pláště dámské, bavlna nebo bavlna/PE
Pracovní oděvy
Dámské laboratorní pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny buď ze100% bavlny, nebo z 65% polyesteru a 35% bavlny. Obě tkaniny jsou pevné a odolné proti roztržení. Pláště jsou k dispozici s klasickým nebo se stojacím límečkem.
  • zakryté druky a nastavitelnými rukávy ve dvou délkách
  • dvě postranní kapsy a jedna náprsní kapsa
  • vypasovaný střih se zadním páskem a rozparkem na bocích
  • lze prát při 95°C, vhodný pro průmyslové prádelny
Hustota: 215 g / m²
Barva: bílá
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifikace: Splňuje požadavky Standardu 100 Oeko-Tex®.