Tisk…
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Dodavatel: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 0 CZK
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Kleště krimpovací a odkrimpovací
Tento uzávěr/odvíčkovač umožňuje ergonomické ruční zpracování plného stojanu zkumavek Matrix® nebo Nunc™ Cryobank nebo Bank-It™ za méně než jednu minutu. Navrženo pro uzavírání zkumavek optimálním točivým momentem pro zachování integrity vzorku a zabránění ztrátě vzorku během skladování.
  • Operace přepínače
  • Velká vyhazovací lišta usnadňuje vyhazování a výměnu použitých uzávěrů
Rychlost: 4 sekundy k uzavření/odvíčkování 8 zkumavek
Š×H×V: 50,8×95×251 mm
Hmotnost: 0,44 kg
Napájení: vstup 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; výstup 12 V, 1,0 amp
Informace o dodávce:
Dodáváno s 12V dobíjecí baterií a stojanem.