Tisk…
Bezpečnostní brýle, uvex pheos
Dodavatel: UVEX
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 889 CZK
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Bezpečnostní brýle, uvex pheos
Brýle
Díky technologii povrchové úpravy supravision HC-AF jsou čočky uvex pheos zvenčí vysoce odolné proti poškrábání a zevnitř trvale proti zamlžování.
  • poskytují 100% ochranu proti UV
  • horní okraj na ochranu obočí
  • lepší větrání
  • vysoce výkonné klouby
  • PPE kompatibilita (mušlové chrániče sluchu, bezpečnostní helmy a přilby s kšiltem)
Certifikace: EN 166, EN 170