Tisk…
Bezpečnostní boty, Wellingtonky, Nora
Dodavatel: UVEX
9475.6/37 9475.6/39 9475.6/38 9475.6/40 9475.6/41 9475.6/42 9475.6/43 9475.6/44 9475.6/45 9475.6/46 9475.6/47 9475.6/48 9476.6/39 9476.6/37 9476.6/38 9476.6/40 9476.6/41 9476.6/42 9476.6/43 9476.6/44 9476.6/45 9476.6/46 9476.6/47
114-5830EA 1180 CZK
114-5830 114-5832 114-5831 114-5833 114-5834 114-5835 114-5836 114-5837 114-5838 114-5839 114-5840 114-5841 114-8290 114-8288 114-8289 114-8291 114-8292 114-8293 114-8294 114-8295 114-8296 114-8297 114-8298
Bezpečnostní boty, Wellingtonky, Nora
Obuv
Vysoké PVC bezpečnostní kotníkové boty jsou antistatické, odolné k olejům, mazivům, palivům, kyselinám, louhům a disinfekčním prostředkům.
  • Anatomický tvar zabraňuje únavě nohou
  • Dlouhý hřídel lze zkrátit podle individuálních požadavků
  • Zpevnění špičky a paty
  • Ochrana kotníku a žebrovaná pata s vypínacím poutkem pro usnadnění odstranění
  • Ochranná ocelová špička (200 J)
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
Barva: žlutá nebo bílá.
Délka hřídele: 330 mm.
Certifikace: EN 20345:2011; S5, SRA