Tisk…
HERAcell® i CO₂ Incubators
Dodavatel: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 370720 CZK
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Inkubátory CO₂ Incubators
CO₂ inkubátory, řada HERAcell® i zabezpečují stabilní, přesně monitorované růstové podmínky a nabízí vynikající ochranu proti kontaminaci buněčných a tkáňových kultur. Velice krátké doby obnovy hodnot CO₂ a teploty podporují růst buněk. Jsou v nabídce ve dvou praktických velikostech a s dvěma typy řešení komory; komora z nerezové oceli nebo 100% antimikrobiální měděná komora (brání růstu bakterií a plísní přirozeným způsobem). Standardní modely jsou dodávány s kvalitními teplotními senzory (TC).
  • optimální růst kultur díky bezpečnosti a stabilním podmínkám prostředí inkubátoru
  • velký, přímo ohřívaný vodní zásobník zaručuje dobu obnovy vlhkosti až pětkrát kratší než u běžných inkubátorů a minimalizuje nebezpečí vysušení kultur
  • nucená cirkulace pomoci ventilátorů zabezpečuje účinnou cirkulaci potřebných teplotních vzduchových a vlhkostních podmínek pro zdravý růst buněk tyto identické podmínky přispívají k častějšímu dosažení reprodukovatelných výsledků
  • exkluzivní dekontaminační cyklus ContraCon™ při vysokých teplotách - a 90 °C dezinfekční cyklus sterilizace vlhkým teplem zkoušky prováděné nezávislou třetí stranou potvrdí likvidaci biologického znečištění včetně plísní, bakterií jak vegetativní tak spory, včetně mykoplazmy
  • kultury jsou chráněny před vysušením díky krátké době obnovy vlhkosti
Využívá ovladač iCAN™ (Interactive Control Access Navigator), který umožňuje uživateli vyhledat historii údajů o provozu dle zvoleného parametru během požadovaného období a získat tak co nejvíce informací. Zaznamenává také všechny zásahy uživatele do provozu inkubátoru (např. otevření dveří, změna parametrů) a identifikuje tím důležité změny v prostředí. Ovladač je umístěn na dveřích, aby byl snadno dosažitelný a dobře viditelný. Možnost volby z několika jazyků. Jakékoliv změny, ke kterým dojde ve vnitřním prostředí jsou hned zobrazeny prostřednictvím protokolu a záznamu na obrazovce. Skleněné dveře mají bezpečnostní zámky, které zaručí, že vnitřní dveře nezůstanou otevřeny. Jednotky mají přímo ohřívaný vodní zásobník a pětkrát rychlejší obnovu vlhkosti než běžné inkubátory s vodní nádrží. Při nízké vodní hladině zazní zvukový a vizuální alarm.
Informace o príslušenství: IR-CO₂ senzor (dvoupaprskový infračervený senzor) je doporučen pokud se často mění teplota a vlhkost (např. pokud jsou často otevírány dveře). Dvoupaprskový infračervený (IR) senzor je nejlépe nechat nainstalovat jako možnost přímo ve výrobě. IR senzor není ovlivněn vlhkostí ani vysokou teplotou. K dispozici je také volitelná řídící jednotka s dvěma rozsahy měření O₂ a automatická kalibrace Auto-Cal pro aplikace při hypoxických nebo hyperoxických podmínkách. Tatoantimikrobiální 3-D stříbrná matrice iONGUARD™ má za úkol zamezit růstu biologických kontaminantů na nerezových površích komor a tak pomáhat chránit vzácné buňky a udržovat vzhled komory.
Kromě toho, že vnitřní prostory jsou ze 100% měděné, je k dispozici celá řada dalších technologií pro prevenci kontaminace povrchů.
Informace o dodávce: Všechny jednotky jsou dodávány se třemi nerezovými nebo měděnými policemi. Pro více informací kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Avantor.