Tisk…
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Inkubátory
Dodavatel: VWR Collection
390-0384EA 25410 CZK
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Inkubátory
Inkubátory Inkubátory kompaktní stolní
Digitální inkubátory IL 10, IL 23 a IL 56 nabízí ekonomické řešení, šetří místo a používají se pro mikrobiologické a hematologické aplikace. Teplota je libovolně nastavitelná po 0,1°C až do maximální teploty 70°C. Topná tělesa jsou zabudována do krytu základní desky a do stěn, což zajišťuje tepelnou stabilitu a její rovnoměrné rozložení. Model IL 10 je dodáván s průhledným plexisklem® ve dveřích, které zajišťuje maximální kontrolu vnitřního prostoru nebo je zařízení osazeno plexisklem® neprůhledným, které chrání materiály citlivé na světlo. IL 23 a IL 56 jsou standardně dodávány s průhledným sklem z plexiskla®. Kryt a rám zařízení jsou vyrobeny z měkké oceli, která je potažena epoxidovou vrstvou.
  • prostorově úsporný design (IL 10: 0,08 m²; IL 23: 0,12 m²; IL 56: 0,19 m²)
  • digitální PID regulace s čidlem PT100 a LED dispejem, teplotní regulátor lze přenastavit certifikovaným referenčním teploměrem
  • snadné použití, bezpečné a spolehlivé zařízení
Informace o dodávce: model IL 10 je dodáván s jednou perforovanou policí z nerezové oceli, model IL 23 a IL 56 se dvěma. Model IL 10 lze volitelně doplnit až dvěma speciálně navrženými hliníkovými trubicovými policemi pro inkubaci vzorků ve svislé poloze pro maximálně 24 dip slide testů. Všechny jednotky jsou dodávány se zkušebním certifikátem (měřeno ve středu komory). Zkouška je prováděna při teplotě 37 °C.
Upozornení: * Měřeno s prázdnou komorou.
Poznámka: Tyto inkubátory nejsou navrženy tak, aby splňovaly standard FD X 15-140.