4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14473.03
L14473.06
L14473.14
L14473.03EA
927
CZK
L14473.03
L14473.06
L14473.14
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
4-tert-Butylcalix[6]arene
Purity: 96%
CAS No.: 78092-53-2
Molecular Formula: C66H84O6
Formula Weight: 973.40
Melting Point: 377-381°
Beilstein Reference: 2611918
Vzorec:
C₆₆H₈₄O₆ Bod tání: 377…381 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075464 CAS číslo: 78092-53-2 |