Tisk…
4-tert-Butylcalix[4]arene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
347523-25G 347523-5G
SIAL347523-25GEA 14730 CZK
SIAL347523-25G SIAL347523-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcalix[4]arene
Vzorec: C₄₄H₅₆O₄
MDL Number: MFCD00066280
CAS číslo: 60705-62-6