4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-tert-Butylcalix[4]arene
B21515.06
B21515.14
B21515.06EA
1840
CZK
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Vzorec:
C₄₄H₅₆O₄ Bod tání: 339…344 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066280 CAS číslo: 60705-62-6 |