Tisk…
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-tert-Butylcalix[4]arene
290220250 290220050
ACRO290220250EA 7390 CZK
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Vzorec: C₄₄H₅₆O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066280
CAS číslo: 60705-62-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %