Tisk…
Calix[4]arene 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
B21320.03 B21320.06
B21320.03EA 3920 CZK
B21320.03 B21320.06
Calix[4]arene 98
Calix[4]arene
Purity: 98% CAS No.: 74568-07-3 Molecular Formula: C28H24O4 Formula Weight: 424.50 Melting Point: 315-318° MDL No.: MFCD00143912
Vzorec: C₂₈H₂₄O₄
MW: 424.5
Bod tání: 315…318 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233673
CAS číslo: 74568-07-3