Tisk…
Calix[4]arene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
290190010 290190050
ACRO290190010EA 3090 CZK
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Vzorec: C₂₈H₂₄O₄
MW: 424.5
Bod tání: 315…318 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233673
CAS číslo: 74568-07-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %