Tisk…
Cacodylic acid sodium salt trihydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 2820 CZK
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Cacodylic acid sodium salt trihydrate 98%, pure
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Vzorec: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149079
CAS číslo: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %