Tisk…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
224310010 224310050 224310250
ACRO224310010EA 1010 CZK
ACRO224310010 ACRO224310050 ACRO224310250
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod tání: 205…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-99-2
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)