Tisk…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 1010 CZK
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol