(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
224300010
224300050
224300250
ACRO224300010EA
1110
CZK
ACRO224300010
ACRO224300050
ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₂ Bod tání: 205…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004068 CAS číslo: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF) |