Strychnine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
S0532-100G
S0532-10G
S0532-25G
S0532-5G
SIALS0532-100GEA
7940
CZK
SIALS0532-100G
SIALS0532-10G
SIALS0532-25G
SIALS0532-5G
Strychnine, Sigma-Aldrich®
Strychnine
Vzorec:
C₂₁H₂₂N₂O₂ MW: 334.42 |
MDL Number:
MFCD00005941 CAS číslo: 57-24-9 EINECS: 200-319-7 |