Tisk…
Strychnine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158950250 158951000
ACRO158950250EA 3260 CZK
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnine 98%
Strychnine
Vzorec: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334.42
Bod tání: 284…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005941
CAS číslo: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN: 1692
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %