Tisk…
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
668796-25G 668796-5G
SIAL668796-25GEA 13810 CZK
SIAL668796-25G SIAL668796-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MDL Number: MFCD00671630
CAS číslo: 23357-52-0