Tisk…
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
303850010 303850050
ACRO303850010EA 2470 CZK
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043396
CAS číslo: 99395-88-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)