Tisk…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
402451-1G 402451-5G
SIAL402451-1GEA 2120 CZK
SIAL402451-1G SIAL402451-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00192393
CAS číslo: 90319-52-1