(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
402451-1G
402451-5G
SIAL402451-1GEA
2120
CZK
SIAL402451-1G
SIAL402451-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₉H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00192393 CAS číslo: 90319-52-1 |