Tisk…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H27171.03 H27171.06
H27171.03EA 1310 CZK
H27171.03 H27171.06
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 90319-52-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 129-132° Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192393
CAS číslo: 90319-52-1