Tisk…
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
294640-25G 294640-5G
SIAL294640-25GEA 9970 CZK
SIAL294640-25G SIAL294640-5G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00064496
CAS číslo: 90719-32-7