Tisk…
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
402160025 402160250
ACRO402160025EA 2210 CZK
ACRO402160025 ACRO402160250
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064496
CAS číslo: 90719-32-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥99 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)