(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
300977-5G
300977-25G
SIAL300977-5GEA
6050
CZK
SIAL300977-5G
SIAL300977-25G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010846 CAS číslo: 102029-44-7 |