Tisk…
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16770.03 A16770.06 A16770.14
A16770.03EA 1410 CZK
A16770.03 A16770.06 A16770.14
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 102029-44-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 4782551
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010846
CAS číslo: 102029-44-7