(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
298883-1G
298883-5G
SIAL298883-1GEA
2390
CZK
SIAL298883-1G
SIAL298883-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD00010847 CAS číslo: 17016-83-0 |