Tisk…
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
297860010 297860050 297860250
ACRO297860010EA 1130 CZK
ACRO297860010 ACRO297860050 ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010847
CAS číslo: 17016-83-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)