Tisk…
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
297850010 297850050 297850250
ACRO297850010EA 2160 CZK
ACRO297850010 ACRO297850050 ACRO297850250
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075172
CAS číslo: 95530-58-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)