(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050
368320250
368321000
ACRO368320050EA
802
CZK
ACRO368320050
ACRO368320250
ACRO368321000
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec:
C₄H₉F₃Si MW: 142.2 Bod varu: 40 °C (760 mmHg) Hustota: 0.895 g/cm³ Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS číslo: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.55 M |