Tisk…
Ethylaluminium dichloride 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
185451000 185458000
185451000.EA 2880 CZK
185451000. 185458000.
Ethylaluminium dichloride 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Vzorec: C₂H₅AlCl₂
Hustota: 0,74 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000457
CAS číslo: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)