Tisk…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
271880010 271880050
ACRO271880010EA 3790 CZK
ACRO271880010 ACRO271880050
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 140 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045575
CAS číslo: 530-91-6
EINECS: 208-497-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %