Tisk…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
247820-25G 247820-5G
SIAL247820-25GEA 5920 CZK
SIAL247820-25G SIAL247820-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MDL Number: MFCD00001740
CAS číslo: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7