Tisk…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25673.06 B25673.14
B25673.06EA 1550 CZK
B25673.06 B25673.14
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Purity: 97% CAS No.: 2217-40-5 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 246-247°/714mm MDL No.: MFCD00001740
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Bod varu: 246…247 °C (714 mmHg)
Hustota: 1,026
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001740
CAS číslo: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7