Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% kyselině chlorovodíkové (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13871.AD
13871.AE
13871.AP
13871.ADEA
7070
CZK
13871.AD
13871.AE
13871.AP
Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% kyselině chlorovodíkové (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - osmium
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certifikace: Traceable to NIST