N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178055-25G
178055-100G
SIAL178055-25GEA
1460
CZK
SIAL178055-25G
SIAL178055-100G
N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-2-naphthylamine
Vzorec:
C₁₆H₁₃N MW: 219,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004052 CAS číslo: 135-88-6 EINECS: 205-223-9 |