Tisk…
N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178055-25G 178055-100G
SIAL178055-25GEA 1460 CZK
SIAL178055-25G SIAL178055-100G
N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-2-naphthylamine
Vzorec: C₁₆H₁₃N
MW: 219,29 g/mol
MDL Number: MFCD00004052
CAS číslo: 135-88-6
EINECS: 205-223-9