Tisk…
N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
147160250 147162500
ACRO147160250EA 1130 CZK
ACRO147160250 ACRO147162500
N-Phenyl-1-naphthylamine 98%
N-Phenyl-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₆H₁₃N
Bod varu: 226 °C (15 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003878
CAS číslo: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %