Bis(4-hydroxyphenyl) sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4,4'-Thiodiphenol
L04308.22
L04308.36
L04308.22EA
1670
CZK
L04308.22
L04308.36
Bis(4-hydroxyphenyl) sulphide ≥98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 2664-63-3
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 2050739
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002349
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂S Bod tání: 151…155 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002349 CAS číslo: 2664-63-3 EINECS: 220-197-9 UN: 3261 ADR: 8,II |