Dimethylphenylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04558.09
L04558.18
L04558.09EA
1690
CZK
L04558.09
L04558.18
Dimethylphenylsilane ≥97%
Dimethylphenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 766-77-8
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -124°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 2204906
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008257
Vzorec:
C₈H₁₂Si Bod varu: 156…157 °C Bod tání: –124 °C Hustota: 0,879 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008257 CAS číslo: 766-77-8 EINECS: 212-170-5 ADR: 3,III |