Tisk…
Silver p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
176427-10G 176427-25G
SIAL176427-10GEA 4460 CZK
SIAL176427-10G SIAL176427-25G
Silver p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver p-toluenesulphonate
Vzorec: C₇H₇AgO₃S
MDL Number: MFCD00007511
CAS číslo: 16836-95-6
EINECS: 240-859-0