Tisk…
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
A14079.06 A14079.14
A14079.06EA 11160 CZK
A14079.06 A14079.14
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 96%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Purity: 96% CAS No.: 541-57-1 Molecular Formula: C4H4O3 Formula Weight: 100.07 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 108442
Vzorec: C₄H₄O₃
MW: 100.07
Bod tání: ∼ 140 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227258
CAS číslo: 541-57-1
EINECS: 208-785-3