Tisk…

4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione

235260010 235260050
ACRO235260010EA 1900 CZK
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Vzorec: C₄H₄O₃
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052187
CAS číslo: 541-57-1
EINECS: 208-785-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR