Tisk…
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
276680050 276680250
ACRO276680050EA 1650 CZK
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanone 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanone
Vzorec: C₅H₆O₃
Bod varu: 130…131 °C (18mbar)
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071565
CAS číslo: 69556-70-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %