Tisk…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
152137-10G 152137-50G
SIAL152137-10GEA 5210 CZK
SIAL152137-10G SIAL152137-50G
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD00012945
CAS číslo: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3