Tisk…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06076.06 L06076.14 L06076.22
L06076.06EA 1640 CZK
L06076.06 L06076.14 L06076.22
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride ≥99%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Purity: 99% CAS No.: 19501-58-7 Molecular Formula: C7H10N2O.HCl Formula Weight: 174.63 Melting Point: ca 161° dec. Beilstein Reference: 3566583
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012945
CAS číslo: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3